Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMM8A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11769R-A680
BOSSBS-11769R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11769R-A680
Anti-TIMM8A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The majority of mitochondrial-directed proteins are encoded by the nuclear genome and are transported to the mitochondria via regulated processes involving the mitochondrial Tom and Tim proteins. The mitochondrial Tim protein family is comprised of a large group of evolutionarily conserved proteins that are found in most eukaryotes. Import of nuclear-encoded precursor proteins into and across the mitochondrial inner membrane is mediated by two distinct complexes, the Tim23 complex and the Tim22 complex, which differ in their substrate specificity. Defects in Tim proteins are implicated in several neuro-degenerative diseases, suggesting important roles for Tim proteins in development and health. Tim8A and Tim8B, which map to human chromosomes Xq22.1 and 11q23.1-q23.2, respectively, are conserved proteins of the mitochondrial intermembrane space, which are organized in hetero-oligomeric complex with Tim13. Tim8A is highly expressed in fetal and adult brain. Tim8A is mutated in deafness dystonia syndrome, a novel type of disease that causes severe neurological defects, thought to be caused by a defective mitochondrial protein transport system.

Type: Primary
Antigen: TIMM8A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 31-97/97
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité