Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-F2RL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1178R-CY5
BOSSBS-1178R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1178R-CY5
Anti-F2RL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1 (F2RL1) is a member of the large family of 7-transmembrane-region receptors that couple to guanosine-nucleotide-binding proteins. F2RL1 is also a member of the protease-activated receptor family. It is activated by trypsin, but not by thrombin. It is activated by proteolytic cleavage of its extracellular amino terminus. The new amino terminus functions as a tethered ligand and activates the receptor. The F2RL1 gene contains two exons and is widely expressed in human tissues. The predicted protein sequence is 83% identical to the mouse receptor sequence. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: F2RL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité