Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RhoA/C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1180R-A680
BOSSBS-1180R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1180R-A680
Anti-RhoA/C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Regulates a signal transduction pathway linking plasma membrane receptors to the assembly of focal adhesions and actin stress fibres. Involved in a microtubule-dependent signal that is required for the myosin contractile ring formation during cell cycle cytokinesis. Plays an essential role in cleavage furrow formation. Required for the apical junction formation of keratinocyte cell-cell adhesion. Serves as a target for the yopT cysteine peptidase from Yersinia pestis, vector of the plague, and Yersinia pseudotuberculosis, which causes gastrointestinal disorders. Stimulates PKN2 kinase activity. May be an activator of PLCE1. Activated by ARHGEF2, which promotes the exchange of GDP for GTP. Essential for the SPATA13-mediated regulation of cell migration and adhesion assembly and disassembly. The MEMO1-RHOA-DIAPH1 signaling pathway plays an important role in ERBB2-dependent stabilisation of microtubules at the cell cortex. It controls the localisation of APC and CLASP2 to the cell membrane, via the regulation of GSK3B activity. In turn, membrane-bound APC allows the localisation of the MACF1 to the cell membrane, which is required for microtubule capture and stabilisation.

Type: Primary
Antigen: RhoA/C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-193/193
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité