Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FNBP1L/TOCA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11841R-A680
BOSSBS-11841R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11841R-A680
Anti-FNBP1L/TOCA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
TOCA-1 is a 605 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and the cytoskeleton, as well as to cytoplasmic vesicles and the cell membrane, and contains one FCH domain, one REM repeat and one SH3 domain. Existing as multiple alternatively spliced isoforms, TOCA-1 interacts with CDC42 and is required for the coordination of membrane tubulation with Actin cytoskeletal reorganization during endocytosis. Additionally, TOCA-1 is involved in membrane invagination, tubule formation and Actin polymerization. The gene encoding TOCA-1 maps to human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3000 genes and comprises nearly 8% of the human genome.

Type: Primary
Antigen: FNBP1L/TOCA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/605
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité