Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11887R-CY3
BOSSBS-11887R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11887R-CY3
Anti-MPP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Two highly conserved complexes are responsible for the assembly of tight junctions, the Crumbs-Pals1-Patj complex and the Cdc42-Par6-Par3-aPKC complex. Tight junctions assist in the formation of polarity in the epithelia by establishing a barrier to separate apical and basolateral membranes. Pals1, importantly, mediates interaction between the two complexes via interaction with Par6. Loss of Pals1 function results in delayed polarization, decreased transepithelial electrical resistance and an inability to form lumenal cysts. Because tumors exhibit perturbations in epithelial polarity, Pals1 presents a new potential target in the study of carcinogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MPP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité