Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SLITRK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11959R-CY3
BOSSBS-11959R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11959R-CY3
Anti-SLITRK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20-30 amino acid motif that forms a hydrophobic å/∫ horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. SLITRK5 (SLIT and NTRK-like family, member 5), also known as LRRC11 (leucine-rich repeat-containing protein 11), is a 958 amino acid single-pass type I membrane protein that contains 16 LRR repeats and belongs to the SLITRK family. Expressed at high levels in the cerebral cortex, but also present in areas of the spinal cord and medulla, SLITRK5 functions to suppress neurite outgrowth, thereby playing a regulatory role in neuronal function. The gene encoding SLITRK5 maps to human chromosome 13, which houses over 400 genes, such as BRCA2 and RB1, and comprises nearly 4% of the human genome. Trisomy 13, also known as Patau syndrome, is deadly and the few who survive past one year suffer from permanent neurologic defects, difficulty eating and vulnerability to serious respiratory infections.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLITRK5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité