Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NMDAR3A + 3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12103R-A350
BOSSBS-12103R-A350EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-12103R-A350
Anti-NMDAR3A + 3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Glutamate receptors mediate most excitatory neurotransmission in the brain and play an important role in neural plasticity, neural development and neuro-degeneration. Ionotropic glutamate receptors are categorized into NMDA receptors and kainate/AMPA receptors, both of which contain glutamate-gated, cation-specific ion channels. Kainate/AMPA receptors co-localize with NMDA receptors in many synapses and consist of seven structurally related subunits designated GluR-1 to 7. The kainate/AMPA receptors are primarily responsible for fast excitatory neurotransmission by glutamate, whereas the NMDA receptors exhibit slow kinesis of Ca2+ ions and a high permeability for Ca2+ ions. One such NMDA receptor, NR3B, is expressed in motor neurons and forms cation channels impermeable to calcium, which can resist many open-channel blockers. NR3B functions in the brain as an excitatory glycine receptor, modifying the normal role of glycine as an inhibitory neurotransmitter.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NMDAR3A + 3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité