Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHANK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12143R-A750
BOSSBS-12143R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12143R-A750
Anti-SHANK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Major scaffold postsynaptic density protein which interacts with multiple proteins and complexes to orchestrate the dendritic spine and synapse formation, maturation and maintenance. Interconnects receptors of the postsynaptic membrane including NMDA-type and metabotropic glutamate receptors via complexes with GKAP/PSD-95 and HOMER, respectively, and the actin-based cytoskeleton. Plays a role in the structural and functional organization of the dendritic spine and synaptic junction through the interaction with Arp2/3 and WAVE1 complex as well as the promotion of the F-actin clusters. By way of this control of actin dynamics, participates in the regulation of developing neurons growth cone motility and the NMDA receptor-Signalling. Also modulates GRIA1 exocytosis and GRM5/MGLUR5 expression and Signalling to control the AMPA and metabotropic glutamate receptor-mediated synaptic transmission and plasticity. May be required at an early stage of synapse formation and be inhibited by IGF1 to promote synapse maturation.

Type: Primary
Antigen: SHANK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1151-1250/1741
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité