Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TXLNB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12153R-HRP
BOSSBS-12153R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12153R-HRP
Anti-TXLNB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Beta-taxilin promotes nerve regeneration and may be involved in intracellular vesicle transport. Expressed predominantly in cardiac and skeletal muscle, beta-taxilin binds to the coiled coil region of the syntaxin family members STX1A, STX3A, and STX4A. Beta- and gamma-taxilins, bind to the alpha subunit of the nascent polypeptide-associated complex (NAC) and affect its nuclear distribution, suggesting that the taxilin family is involved not only in the translational process through its interaction with NAC but also in the transcriptional process through its interaction with alphaNAC alone.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: TXLNB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité