Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CAPS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12161R-A647
BOSSBS-12161R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12161R-A647
Anti-CAPS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
CAPS1 is a 189 amino acid cytoplasmic protein that contains four EF-hand domains, which serve as calcium-binding sites, and was first identified in canine thyroid. Interestingly, CAPS1 is much less abundant in humans than in canines. Synthesis and phosphorylation of CAPS1 is upregulated by cAMP-agonists in thyrocytes. CAPS1 likely functions in the regulation of ionic transport and may be involved in cross-signaling between cAMP and Ca(+2)-phophatidylinositol cascades. In addition to thyriod, CAPS1 is expressed in brain, salivary glands and lung. Expression of CAPS1 is increased in endometrial cancer and prognosis seems to be dependent on the level of CAPS1 expression, indicating that CAPS1 may be an appropriate prognostic marker for patient survival.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAPS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité