Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF81 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12210R-CY7
BOSSBS-12210R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12210R-CY7
Anti-ZNF81 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Krüppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. ZNF81, also known as HFZ20 or MRX45, is a transcriptional regulator belonging to the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family. It localizes to the nucleus and contains 12 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. Mutations in the gene encoding ZNF81 are implicated in nonsyndromic X-linked mental retardation (XLMR).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF81
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité