Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Stella/DPPA3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12280R
BOSSBS-12280REA 746 EUR InStock
BOSSBS-12280R
Anti-Stella/DPPA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primordial germ cell (PGCs)-specific protein involved in epigenetic chromatin reprogramming in the zygote following fertilization. In zygotes, DNA demethylation occurs selectively in the paternal pronucleus before the first cell division, while the adjacent maternal pronucleus and certain paternally-imprinted loci are protected from this process. Participates in protection of DNA methylation in the maternal pronucleus by preventing conversion of 5mC to 5hmC: specifically recognizes and binds histone H3 dimethylated at 'Lys-9' (H3K9me2) on maternal genome, and protects maternal genome from TET3-mediated conversion to 5hmC and subsequent DNA demethylation. Does not bind paternal chromatin, which is mainly packed into protamine and does not contain much H3K9me2 mark. Also protects imprinted loci that are marked with H3K9me2 in mature sperm from DNA demethylation in early embryogenesis. May be important for the totipotent/pluripotent states continuing through preimplantation development. Also involved in chromatin condensation in oocytogenesis (By similarity).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Stella/DPPA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité