Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOXB3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12309R-HRP
BOSSBS-12309R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12309R-HRP
Anti-HOXB3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
HOX genes play a fundamental role in the development of the vertebrate central nervous system, heart, axial skeleton, limbs, gut, urogenital tract and external genitalia. There are multiple transcripts of the Hoxb3 gene, and the anterior boundaries of its expression vary at different stages of development. Hoxb3 plays a role in the proliferation and differentiation of both early myeloid and lymphoid developmental pathways. Hoxb3 also has overlapping function in mediating the migration of pharyngeal organ primordia and is expressed in very restricted domains in the future hindbrain. Hoxb6 controls the generation, proliferation and survival of erythroid progenitor cells. The Hoxb6 protein is expressed in the suprabasal layer of the early developing epidermis and throughout the upper layers of late fetal and adult human skin. Hoxb6 is cytoplasmically expressed throughout fetal epidermal development, but displays nuclear expression in normal adult skin. Hoxb6 protein also has nuclear expression in hyperproliferative skin conditions, but appears to be localized in the cytoplasm in basal and squamous cell carcinomas. Hoxb6 genes are also expressed in normal adult lung.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HOXB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité