Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MIXL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12350R-A647
BOSSBS-12350R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12350R-A647
Anti-MIXL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The homeobox DNA-binding domain is a 60 amino acid motif that is conserved among many species and functions to bind DNA via a helix-turn-helix structure, thereby playing a role in transcriptional regulation and in the control of gene expression. MIXL1 (Mix1 homeobox-like 1), also known as MIXL, is a 232 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains one homeobox DNA-binding domain. Expressed in lymph tissues, MIXL1 functions as a transcription factor that plays an essential role in axial mesendoderm morphogenesis and endoderm formation and is also required for cellular differentiation during blood development. Additionally, MIXL1 is involved in maturation of heart and gut tissue during embryogenesis and may also act as a negative regulator of brachyury expression. Overexpression of MIXL1 is associated with non-Hodgkin and Hodgkin lymphomas, suggesting a role in carcinogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MIXL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité