Anti-FMOD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-12362R-CY7
BOSSBS-12362R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12362R-CY7
Anti-FMOD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Fibromodulin is a ubiquitous protein that is most prominent in articular cartilage, tendon, and ligament. The human Fibromodulin gene maps to chromosome 1q32 and encodes a 376 amino acid protein.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Fibromodulin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité