Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WISP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12380R-A350
BOSSBS-12380R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12380R-A350
Anti-WISP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Wnt-induced secreted protein (WISP)-1, WISP-2 and WISP-3 are members of the CCN family of growth factors, which include connective tissue growth factor (CTGF) and Cyr61. WISP-1, WISP-2 and WISP-3 share significant sequence similarity, including four conserved cysteine-rich domains, and they are believed to function as dimers in their active forms. WISP-1 expression is observed in various tissues including adult heart, kidney and spleen, while WISP-2 expression predominates in skeletal muscle, colon and ovary. Both WISP-1 and WISP-2 are upregulated in cells transformed with the proto-oncogene Wnt-1, and they are also more highly expressed in human colon tumors, suggesting that these proteins may participate in tumor development. WISP-3 is involved in normal post-natal skeletal growth, and it is also implicated in the development of the autosomal recessive skeletal disorder progressive pseudorheumatoid dysplasia, which affects cartilage homeostasis by disrupting the growth of chondrocyte and normal cell columnar organization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WISP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité