Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IPMK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12385R-A750
BOSSBS-12385R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12385R-A750
Anti-IPMK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Inositol polyphosphate multikinase (IPMK) belongs to the inositol phosphokinase (IPK) family and is characterised as having a broad substrate specificity. However, IPMK displays a preference for inositol-1,4,5-trisphosphate (Ins(1,4,5)P3) and inositol 1,3,4,6-tetrakisphosphate (Ins(1,3,4,6)P4). IPMK is ubiquitously expressed with the highest expression in skeletal muscle, liver, placenta, lung, peripheral blood leukocytes, kidney, spleen and colon. IPMK is localised to the nucleus, where it may play a role in the regulation of calcium release from intracellular stores and has been implicated as a drug target for cancer therapies. The gene encoding IPMK maps to human chromosome 10, which contains over 800 genes. Notably, disorders linked to genes on chromosome 10 include Cowden syndrome, Cockayne syndrome and Tetrahydrobiopterin deficiency.

Type: Primary
Antigen: IPMK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/416
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité