Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGA Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1240G-HRP
BOSSBS-1240G-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1240G-HRP
Anti-FGA Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Fibrinogen is the main protein of blood coagulation system. It is a large protein and it consists of two identical subunits that contain three polypeptide chains: alpha, beta and gamma. All chains are connected with each other by a number of disulfide bonds. Fibrinopeptides A (1 to 16 amino acids) and B (1 to 17 amino acids) are released by thrombin from the N terminal parts of alpha and beta chains, respectively. In this way fibrinogen is converted into fibrin, which by means of polymerization forms a fibrin clot. Fibrinogen clotting underlies pathogenesis of MI, thromboembolism and thromboses of arteries and veins, since fibrin is the main substrate for thrombus formation. Fibrinogen activation is also involved in pathogenesis of inflammation, tumor growth and many other diseases.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: human Fibrinogen
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité