Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ANXA11 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12477R-FITC
BOSSBS-12477R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12477R-FITC
Anti-ANXA11 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The annexin family of calcium-binding proteins is composed of at least ten mammalian genes. It is characterized by a conserved core domain, which binds to phospholipids in a Ca2+-dependent manner, and a unique amino terminal region, which may confer binding specificity. The annexin family has been implicated as regulators of such diverse processes as ion-flux, endocytosis and exocytosis, and cellular adhesion. Two forms of Annexin XI, designated A and B, have been identified. Transfection of COS-7 cells with Annexin XI-A, but not Annexin XI-B, causes formation of Annexin XI-associated vesicles.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANXA11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité