Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ARFGAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12513R-A350
BOSSBS-12513R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12513R-A350
Anti-ARFGAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
ARFGAP1 (ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1), ARFGAP2 (ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 2) and ARFGAP3 (ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 3) are GTPase-activating proteins (GAP) that are associated with the Golgi apparatus and interact with ADP-ribosylation factor 1 (ARF). These proteins promote hydrolysis of ARF-bound GTP and are required for the dissociation of coat proteins from Golgi-derived membranes and vesicles. Dissociation of the coat proteins is required for the fusion of these vesicles with target compartments. The activity of ARFGAP1, ARFGAP2 and ARFGAP3 is stimulated by phosphoinosides and inhibited by phosphatidylcholine. The genes encoding ARFGAP1, ARFGAP2 and ARFGAP3 map to human chromosomes 20q13.33, 11p11.2 and 22q13.2, respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARFGAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité