Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGO3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12517R-CY5
BOSSBS-12517R-CY5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-12517R-CY5
Anti-AGO3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Eukaryotic translation initiation factor 2C (eIF2C) proteins (argonaute family) influence RNA interference (RNAi) as components of the RNA-inducible silencing complex (RISC) or microRNA (miRNA)-containing ribonucleoprotein particle (miRNP). Small RNAs, including small interfering RNAs (siRNAs) and miRNAs, can silence target genes through mechanisms that utilize RISC or miRNP particles. eIF2C1 (argonaute 1, AGO1, eIF2C, GERP95, Q99) and Dicer1 play a coordinated role in siRNA-mediated gene silencing. eIF2C2 (Slicer, argonaute 2, AGO2, Q10) is a RISC component that can concentrate in cytoplasmic processing bodies (P-bodies) and catalyze mRNA cleavage. Mammalian P-bodies contain mRNAs and have an association with miRNA-induced translational silencing and siRNA-induced mRNA degradation. Additional eIF2C proteins include eIF2C3 (argonaute 3, AGO3), eIF2C4 (argonaute 4, AGO4) and meIF2c5 (mouse argonaute 5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AGO3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité