Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARPC4/p20-ARC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12528R-A680
BOSSBS-12528R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12528R-A680
Anti-ARPC4/p20-ARC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes one of seven subunits of the human Arp2/3 protein complex. This complex controls actin polymerization in cells and has been conserved throughout eukaryotic evolution. This gene encodes the p20 subunit, which is necessary for actin nucleation and high-affinity binding to F-actin. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Naturally occurring read-through transcription exists between this gene and the downstream tubulin tyrosine ligase-like family, member 3 (TTLL3), which results in the production of a fusion protein.

Type: Primary
Antigen: ARPC4/p20-ARC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/168
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Xenopus laevis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité