Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXP1 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Bioss
BS-1275R-PE
BOSSBS-1275R-PEEA 912 EUR InStock
BOSSBS-1275R-PE
Anti-FOXP1 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Transcriptional repressor that plays an important role in the specification and differentiation of lung epithelium. Can act with CTBP1 to synergistically repress transcription but CTPBP1 is not essential. Essential transcriptional regulator of B-cell development.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: FoxP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité