Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Beta cellulin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12864R-A680
BOSSBS-12864R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12864R-A680
Anti-Beta cellulin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Betacellulin (BTC), a member of the epidermal growth factor (EGF) family, was originally identified as a growth-promoting factor in the conditioned medium of a mouse pancreatic-cell carcinoma (insulinoma) cell line and has since been identified in humans. BTC is synthesised as a large transmembrane precursor molecule that can be cleaved proteolytically to release the soluble form of BTC or function as membrane-anchored growth factors in juxtacrine Signalling. BTC, in addition to stimulating homodimers of ErbB-1 and ErbB-4, is capable of binding and activating all possible combinations of heterodimeric ErbB receptors including the oncogenic ErbB-2/ErbB-3 complex. BTC is also expressed in some human malignancies and may have an important role in tumour growth progression.

Type: Primary
Antigen: Beta cellulin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/178
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité