Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E Cadherin Ser838 + Ser840 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12886R-A680
BOSSBS-12886R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-12886R-A680
Anti-E Cadherin Ser838 + Ser840 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cadherins comprise a family of Ca²⁺-dependent adhesion molecules that function to mediate cell-cell binding critical to the maintenance of tissue structure and morphogenesis. Members of this family of adhesion proteins include rat cadherin K (and its human homolog, cadherin-6), R-cadherin, B-cadherin, E/P cadherin and cadherin-5. The classical cadherins, E-, N- and P-cadherin, consist of large extracellular domains characterised by a series of five homologous NH2 terminal repeats. The most distal of these cadherins is thought to be responsible for binding specificity, transmembrane domains and carboxy terminal intracellular domains. The relatively short intracellular domains interact with a variety of cytoplasmic proteins, such as -catenin, to regulate cadherin function.

Type: Primary
Antigen: E Cadherin Ser838 + Ser840
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité