Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYP26A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12928R-A350
BOSSBS-12928R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12928R-A350
Anti-CYP26A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The cytochrome P450 proteins (CYPs) are monooxygenases that catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids, and other lipids. P450 enzymes are classified into subfamilies based on their sequence similarities. CYP26A1 is a major retinoic acid catabolic enzyme. CYP26A1 plays an important role in protecting tailbud tissues from inappropriate exposure to retinoic acid. CYP26A1 transcription is epigenetically regulated by nuclear retinoic acid receptor ∫2. Mutations in the gene encoding for CYP26A1 are associated with caudal agenesis and spina bifida, imperforate anus, agenesis of the caudal portions of the digestive and urogenital tracts, and malformed lumbosacral skeletal elements. CYP26A1 is upregulated in adenomatous polyposis coli mouse adenomas, human FAP adenomas, human sporadic colon carcinomas, and in the intestine of adenomatous polyposis coli (apcmcr) mutant zebrafish embryos.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CYP26A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité