Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSTL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12936R-CY3
BOSSBS-12936R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12936R-CY3
Anti-CSTL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The cystatin superfamily is a well-established family of cysteine protease inhibitors. All true cystatins inhibit cysteine peptidases of the papain family, such as cathepsins, while some also inhibit legumain family enzymes. The CRES (cystatin-related epididymal spermatogenic) protein defines a new subgroup in the family 2 cystatins of the cystatin superfamily. CRES proteins lack two of the three consensus sites necessary for the cystatin inhibition of C1 cysteine proteases. They are also preferentially expressed in postmeiotic germ cells, the proximal caput epididymidis, and anterior pituitary gonadotrophs. Therefore, CRES proteins may perform unique and tissue-specific functions in the reproductive and neuroendocrine systems. As a member of the CRES subfamily, Cystatin-like 1 (CSTL1) is a 145 amino acid protein and is expressed in testis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSTL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité