Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CRTAP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12949R-CY7
BOSSBS-12949R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12949R-CY7
Anti-CRTAP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CRTAP is a secreted protein localizing to the extracellular space that plays a role in collagen post-translational modifications, extracellular fibril assembly and intracellular trafficking. CRTAP is widely expressed with predominant expression in articular chondrocytes. It contains a signal peptide and a tetratricopeptide-like helical domain and is essential for normal bone formation. In the endoplasmic reticulum (ER), CRTAP forms a complex with Gros1 and CyPB (cyclophilin B) and is required for the efficient 3-hydroxylation of target prolyl residues in Collagen Type I molecules, the major structural proteins of skin and bone. Mutations in the gene encoding CRTAP can lead to autosomal recessive osteogenesis imperfecta (OI) type 7 and type 2B. OI, also known as brittle bone disease, is characterized by bone fragility and susceptibility to fractures. OI type 7 is a mild form of this disorder, while OI type 2B is a neonatal lethal condition.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRTAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité