Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DKC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13007R
BOSSBS-13007REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13007R
Anti-DKC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Dyskerin (NAP57) associates with the chaperone protein Nopp140 and forms a small ribonucleoprotein particle with GAR1 (NOLA1), NHP2 (NOLA2) and Nop10 for the isomerization of uridine to pseudouridine (1). GAR1, NHP2 and dyskerin localize to the dense fibrillar component of the nucleolus and in nuclear Cajal bodies (2). The dyskerin gene maps to chromosome Xq28 (3). Missense mutations in the dyskerin gene interfere with normal nuclear localization of dyskerin and cause Dyskeratosis congenita (DKC) (4). DKC is a rare, X-linked bone marrow disorder characterized by cutaneous hyperpigmentation, dystrophy of the nails, atrophy of the testicles and leukoplakia of the oral mucosa. The GAR1 gene maps to chromosome 4q25 (5,6). The NHP2 gene maps to chromosome 5q35.3 and encodes a 155-amino acid protein (2,7).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DKC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité