Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRDMT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13025R
BOSSBS-13025REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13025R
Anti-TRDMT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Methylation at the 5'-position of cytosine is the only known naturally occurring covalent modification of the mammalian genome. DNA methylation requires the enzymatic activity of DNA 5-cytosine methyltransferase (Dnmt) proteins, which catalyze the transfer of a methyl group from S-adenosyl methionine to the 5'-position of cytosines residing in the dinucleotide CpG motif, and this methylation results in transcriptional repression of the target gene. The Dnmt enzymes are encoded by independent genes. Dnmt1 is the most abundant, and it preferentially methylates hemimethylated DNA and coordinates gene expression during development. Additional mammalian Dnmt proteins include Dnmt2 and Dnmt3. Dnmt2 lacks the large N-terminal regulator domain of Dnmt1, is expressed at substantially lower levels in adult tissues, and is likely involved in methylating newly integrated retroviral DNA. Dnmt3a and Dnmt3b are encoded by two distinct genes, but both are abundantly expressed in embryonic stem cells, where they also methylate CpG motifs on DNA.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TRDMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité