Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DTYMK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13034R-A350
BOSSBS-13034R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13034R-A350
Anti-DTYMK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
DTYMK is a 212 amino acid protein that belongs to the thymidylate kinase family and is involved in pyrimidine metabolism. Specifically, DTYMK catalyzes the ATP-dependent conversion of dTMP (deoxythymidine monophosphate) to dTDP (deoxythymidine diphosphate), which then functions as one of the four nucleotides in DNA. Via its role in the catalytic creation of dTDP, DTYMK plays an important role in the pathway of DNA synthesis and is thought to be involved in cell cycle progression and cell growth. DTYMK expression levels peak during the S phase (synthesis phase) of the cell cycle, further supporting the role of DTYMK in DNA synthesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DTYMK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité