Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PA2G4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13047R-A350
BOSSBS-13047R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13047R-A350
Anti-PA2G4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
EBP1 is a member of the peptidase M24C family and functions as an RNA-binding protein involved in cellular proliferation and differentiation processes. It is expressed in a variety of cell lines, including a wide range of tumor cell lines, and localizes to the cytoplasm. Upon treatment with Neuregulin-1 (heregulin), EBP1 translocates to the nucleus. EBP1 is a component of pre-ribosomal ribonucleoprotein complexes, participating in ribosome assembly and regulating the later steps of rRNA processing. In addition, EBP1 interacts with ErbB-3 and may function as a modulator of the ErbB-3-mediated signal transduction pathway by regulating the effects of Neuregulin-1 (heregulin). EBP1 also associates with histone deacetylases (HDACs), functioning as a transcriptional co-repressor of cell cycle regulatory genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PA2G4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité