Anti-eEF1A1+2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-13054R-A555
BOSSBS-13054R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13054R-A555
Anti-eEF1A1+2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This protein promotes the GTP-dependent binding of aminoacyl-tRNA to the A-site of ribosomes during protein biosynthesis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: eEF1A1+2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité