Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13067R-CY5
BOSSBS-13067R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13067R-CY5
Anti-ELK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Serum response factor (SRF) is a transcription factor that binds the serum response element (SRE), a sequence that mediates the transient response of many cellular genes to growth stimulation. SRF-binding sites are also constitutive promoter elements in many muscle-specific promoters. At the c-Fos SRE, formation of a ternary complex containing SRF and its accessory protein p62TCF appears to be important for signal transduction. Two related Ets domain proteins, Elk-1 and SRF accessory protein-1 (SAP-1), have DNA binding properties identical to that of p62TCF. Elk-1 and SAP-1 contain two homologous regions of which the two amino terminal regions, the Ets domain (box A) and the B box, mediate ternary complex formation with SRF. The third homologous region, the C box located toward the C-terminus of the proteins, contains conserved consensus phosphorylation sites for MAP kinases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ELK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité