Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC29A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13077R-A350
BOSSBS-13077R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13077R-A350
Anti-SLC29A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Equilibrative nucleoside transporters (ENTs) regulate many physiological processes and are widely distributed in mammals, plants, yeasts, insects, nematodes and protozoans. They enable facilitated diffusion of hydrophilic nucleosides, such as adenosine and nucleoside analogs, across cell membranes. ENTs are required for uptake of antiviral and anticancer nucleoside drugs and influence a variety of physiological processes, such as neurotransmission and platelet aggregation, by regulating the amount of adenoside available to cell surface receptors. Equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1), also designated solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1, belongs to the SLC29A transporter family and is a mammalian ENT isoform. ENT1, along with ENT3, mediates the majority of influx and efflux of nucleosides across the plasma membrane.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC29A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité