Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMC8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13116R-CY7
BOSSBS-13116R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13116R-CY7
Anti-TMC8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Transmembrane channel-like protein 8 (TMC8), also known as Epidermodysplasia verruciformis protein 2 (EVER2), is a 726 amino acid member of the TMC family of proteins. Localized to the endoplasmic reticulum membrane, TMC8 is thought to form a transmembrane channel-like protein with eight predicted transmembrane domains and three leucine zipper motifs. Mutations in the genes encoding TMC8 and TMC6, another member of the TMC family, have been shown to cause epidermodysplasia verruciformis (EV), an autosomal recessive dermatosis characterized by abnormal susceptibility to human papillomaviruses (HPVs) and a high rate of progression to squamous cell carcinoma on sun-exposed skin. Infection by HPVs lead to persistent wart-like or macular lesions. TMC8 is expressed in placenta, prostate and testis, and three named isoforms exist as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMC8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité