Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13168R-A350
BOSSBS-13168R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13168R-A350
Anti-FCGBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Fc (Ig constant fragment) receptors ensure protection of the host against foreign antigens, such as microorganisms and pathogens, by removing Ig-coated antigen complexes from circulation. Fc receptors are present on lymphoid and myeloid derivatives, where they mediate endocytosis of Ig-antigen complexes, antibody production in B cells through T cell antigen presentation, cytotoxicity and the release of cytokines and reactive oxygen species. The Fc γ-binding protein (FCGBP) interacts with the Fc portion of IgG and MUC2 to mediate the maintenance of the mucosal structure. FCGBP is a 5,405 amino acid protein that contains twelve TIL (trypsin inhibitory-like) domains and thirteen VWFD domains. It is predominantly expressed in placenta and colon epithelium as well as in thyroid and serum. Patients with various autoimmune diseases seemingly have higher levels of FCGBP protein present in their serum.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FCGBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité