Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FZD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13217R-A488
BOSSBS-13217R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13217R-A488
Anti-FZD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Receptor for Wnt proteins. Most of frizzled receptors are coupled to the beta-catenin (CTNNB1) canonical signaling pathway, which leads to the activation of disheveled proteins, inhibition of GSK-3 kinase, nuclear accumulation of beta-catenin (CTNNB1) and activation of Wnt target genes. Plays a critical role in retinal vascularization by acting as a receptor for Wnt proteins and norrin (NDP). In retina, it can be both activated by Wnt protein-binding, but also by a Wnt-independent signaling via binding of norrin (NDP), promoting in both cases beta-catenin (CTNNB1) accumulation and stimulation of LEF/TCF-mediated transcriptional programs. A second signaling pathway involving PKC and calcium fluxes has been seen for some family members, but it is not yet clear if it represents a distinct pathway or if it can be integrated in the canonical pathway, as PKC seems to be required for Wnt-mediated inactivation of GSK-3 kinase. Both pathways seem to involve interactions with G-proteins. May be involved in transduction and intercellular transmission of polarity information during tissue morphogenesis and/or in differentiated tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Frizzled 4/CD344
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité