Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDE4D Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1325R-CY5
BOSSBS-1325R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1325R-CY5
Anti-PDE4D Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Cyclic AMP-dependent phosphodiesterase type D (PDE4D) family is comprise of 5 variants (PDE4D1, D2, D3, D4 and D5). One or more PDE4D subtype variants are ubiquitously present in all mammalian cells. In CNS all five PDE4D subtype variants are expressed in varying ratios and their activity is regulated in tandem with GPCRs stimulation. Peripheral tissues also exhibit differential expression of PDE4D variants. PDE4D1/D2 mRNA levels rise in response to an increase in cAMP. Short term regulation of PDE4D variants involved PKA, MAP kinases and Erk2 phosphorylation that results in rapid change in their enzymatic activities. Other regulatory mechanism involved protein protein interactions with cytoskeletal scaffolding proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDE4D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité