Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GEM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13331R-A555
BOSSBS-13331R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13331R-A555
Anti-GEM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Gem belongs to the Rad/Gem/Kir (RGK) subfamily of Ras-related GTPases, which lack typical C-terminal amino acid motifs for isoprenylation. Rad and Gem bind calmodulin in a Ca2+-dependent manner via this C-terminal extension, involving residues 278–297 in human Rad. High intracellular Gem levels, which interact with intact microtubules and microfilaments, promote profound changes in cell morphology. Ectopic Gem expression is sufficient to stimulate cell flattening and neurite extension in N1E-115 and SH-SY5Y neuroblastoma cells, suggesting a role for Gem in cytoskeletal rearrangement and/or morphological differentiation of neurons. Gem was also observed in developing trigeminal nerve ganglia in 12.5 day mouse embryos, demonstrating that Gem expression is a property of normal ganglionic development. The interaction of Gem with beta-subunits regulates Ca2+ channel expression at the cell surface. The human Gem gene maps to chromosome 8q22.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GEM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité