Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13345R-A488
BOSSBS-13345R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13345R-A488
Anti-GGA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The GGA family of proteins (Golgi-localized, g-Adaptin ear-containing, ARF-binding proteins) are ubiquitous coat proteins that facilitate the trafficking of soluble proteins from the trans-Golgi network (TGN) to endosomes/lysosomes by means of interactions with TGN-sorting receptors, ARF (ADP-ribosylation factor), and clathrin. Members of the GGA family, GGA1,GGA2 (also known as VEAR) and GGA3, are multi-domain proteins that bind mannose 6-phosphate receptors (MPRs). GGAs have modular structures with an N-terminal VHS (VPS27, Hrs and STAM) domain followed by a GAT (GGA and Tom1) domain, a connecting hinge segment and a C-terminal GAE (g-Adaptin ear) domain. The amino-terminal VHS domains of GGAs form complexes with the cytoplasmic domains of sorting receptors by recognizing acidic-cluster di-leucine (ACLL) sequences. The human GGA3 gene maps to chromosome 17 and encodes a 723 amino acid protein that shares 46% sequence identity with GGA1 and 38% with GGA2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GGA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité