Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gliadin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13374R
BOSSBS-13374REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13374R
Anti-Gliadin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gliadin is a glycoprotein that, along with glutenin, plays a role in the formation of gluten, an ergastic amorphous mixture of proteins found in wheat, rye, and barley. Gluten is responsible for the elasticity of kneaded dough, which allows it to be leavened. Gliadin is approximately 60% soluble in ethanol and contains only intramolecule disulfide links. Gliadin is also found in a variety of foods as well as in beer, along with the glycoprotein Hordein. Induction of zonulin release in intestinal epithelial cells is triggered by Gliadin. This causes an activation of the zonulin pathway by PKC mediated cytoskeleton reorganization and tight junction opening leads to a rapid increase in intestinal permeability to macromolecules. Individuals with disorders such as celiac disease or Crohn's disease are sensitive to Gliadin since they lack the enzyme necessary for its digestion and can not tolerate it in their diet.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Gliadin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité