Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR26 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13527R-CY7
BOSSBS-13527R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13527R-CY7
Anti-GPR26 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs) are a protein family of transmembrane receptors that transmit an extracellular signal (ligand binding) into an intracellular signal (G protein activation). GPR signaling is an ancient evolutionarily mechanism used by all eukaryotes to sense environmental stimuli and mediate cell-cell communication. GPRs have seven membrane-spanning domains and the extracellular domains are often glycosylated. These extracellular loops also contain two highly conserved cysteine residues which create disulfide bonds to stabilize the receptor structure. GPR26 (G-protein coupled receptor 26) is a 337 amino acid protein that is primarily expressed in regions of the brain. GPR26 is characterized as an ‘orphan’ G protein-coupled receptor, which is a receptor that binds an unidentified natural ligand. Due to evidence of GPR26 being downregulated in glioblastomas, it has been suggested that GPR26 may be a suppressor of early glioma development.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité