Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FFAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13535R-A647
BOSSBS-13535R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13535R-A647
Anti-FFAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
G-protein coupled receptor for medium and long chain saturated and unsaturated fatty acids that plays an important role in glucose homeostasis. Fatty acid binding increases glucose-stimulated insulin secretion, and may also enhance the secretion of glucagon-like peptide 1 (GLP-1). May also play a role in bone homeostasis; receptor signaling activates pathways that inhibit osteoclast differentiation (By similarity). Ligand binding leads to a conformation change that triggers signaling via G-proteins that activate phospholipase C, leading to an increase of the intracellular calcium concentration. Seems to act through a G(q) and G(i)-mediated pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité