Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAZ4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13609R-A555
BOSSBS-13609R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13609R-A555
Anti-DAZ4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Spermatogenesis is the process by which male spermatogonia develop into mature spermatozoa. DAZ (deleted in azoospermia) are RNA-binding proteins that play an essential role in spermatogenesis. DAZ proteins influence the first stages of spermatogenesis and the maintenance of germ cell populations. DAZ proteins (DAZ1, DAZ2, DAZ3, DAZ4 and DAZ5) are encoded by separate genes on chromosome Y, each of which contain an AZFc domain in their coding region. DAZ proteins localize to the nucleus of spermatogonia, but relocate to the cytoplasm during meiosis. DAZ proteins contain an RRM (RNA recognition motif) domain that may regulate mRNA translation by binding to the 3’UTR. Deletions in the genes encoding DAZ proteins may cause azoospermia or oligospermia which can lead to male infertility. DAZ4 (deleted in azoospermia 4), also known as pDP1680 or pDP1681, is a 579 amino acid testis specific protein that contains nine DAZ-like domains and two RNA recognition motifs (RRM). DAZ4 exists as two alternatively spliced isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAZ4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité