Anti-WASP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-13681R-CY7
BOSSBS-13681R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13681R-CY7
Anti-WASP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Effector protein for Rho-type GTPases. Regulates actin filament reorganization via its interaction with the Arp2/3 complex. Important for efficient actin polymerization. Possible regulator of lymphocyte and platelet function. Mediates actin filament reorganization and the formation of actin pedestals upon infection by pathogenic bacteria.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: WASP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité