Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDR68 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13682R-A555
BOSSBS-13682R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13682R-A555
Anti-WDR68 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Involved in craniofacial development. Acts upstream of the EDN1 pathway and is required for formation of the upper jaw equivalent, the palatoquadrate. The activity required for EDN1 pathway function differs between the first and second arches (By similarity). Associates with DIAPH1 and controls GLI1 transcriptional activity. Could be involved in normal and disease skin development. May function as a substrate receptor for CUL4-DDB1 E3 ubiquitin-protein ligase complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WDR68
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité