Anti-SH3BGRL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13700R-A680
BOSSBS-13700R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13700R-A680
Anti-SH3BGRL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SH3BGRL2
Type: Primary
Antigen: SH3BGRL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 41-107/107
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité