Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Claudin 22 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13747R-CY7
BOSSBS-13747R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13747R-CY7
Anti-Claudin 22 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The claudin superfamily consists of many structurally related proteins that are important structural and functional components of tight junctions in paracellular transport. Claudins are located in both epithelial and endothelial cells in all tight junction-bearing tissues. Claudins, which consist of four transmembrane domains and two extracellular loops, make up tight junction strands. It is suggested that the claudin family of proteins regulate transport through tight junctions via differential discrimination for solute size and charge. Claudin expression is often highly restricted to specific regions of different tissues and may have an important role in transcellular transport through tight junctions. Claudin-22, also known as CLDN22, is a 220 amino acid member of the claudin family that participates in tight junction-specific obliteration of the intercellular space through calcium-independent cell-adhesion activity.

Type: Primary
Antigen: Claudin 22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 101-180/220
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité