Anti-DNAAF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13787R-A750
BOSSBS-13787R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13787R-A750
Anti-DNAAF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Required for the assembly of axonemal inner and outer dynein arms. Involved in preassembly of dyneins into complexes before their transport into cilia.
Type: Primary
Antigen: DNAAF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/541
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité